Learn More
1-Undecanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686722 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686722 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10123670 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10686722 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140681000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-42-5 | C11H24O | 172.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-42-5
Fórmula molecular C11H24O
Peso molecular (g/mol) 172.31
Número MDL MFCD00004751
Clave InChI KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-undecanol, undecyl alcohol, undecanol, n-undecanol, n-undecyl alcohol, hendecanoic alcohol, hendecyl alcohol, 1-hendecanol, n-hendecylenic alcohol, tip-nip
PubChem CID 8184
ChEBI CHEBI:87499
Nombre IUPAC undecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Undecanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 11.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8310g/mL
Punto de ebullición 146.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)10OH
Índice de refracción 1.4370 to 1.4420
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 427
Gravedad específica 0.831
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in 60% alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Undecanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.