Learn More
1-Tritilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378636 5 g 5 g
11368636 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17694.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15469-97-3 | C22H18N2 | 310.40 g/mol
It is a synthesis material intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un material intermedio en la síntesis.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15469-97-3
Fórmula molecular C22H18N2
Peso molecular (g/mol) 310.40
Número MDL MFCD00229427
Clave InChI NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trityl-1h-imidazole, 1-triphenylmethyl imidazole, n-tritylimidazole, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole, clotrimazole impurity f, triphenylmethyl imidazole, 1-triphenylmethylimidazole, 1-tritylimidazol, pubchem23733, acmc-209dbb
PubChem CID 618231
SMILES C1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tritylimidazole
Punto de fusión 220°C to 224°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 238171
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1-(trifenilmetil)-1H-imidazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.4
Porcentaje de pureza 98%