Learn More
1-Tritilimidazol-4-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470838 25 g 25 g
11450838 1 g 1 g
11460838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25272.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33016-47-6 | C23H18N2O | 338.41 g/mol
1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde is used in the synthesis of histamine and girolline
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-tritilimidazol-4-carboxaldehído se utiliza en la síntesis de histamina y girolina
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes, aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33016-47-6
Fórmula molecular C23H18N2O
Peso molecular (g/mol) 338.41
Número MDL MFCD02179554
Clave InChI YQYLLBSWWRWWAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-imdazole-4-carboxadehyde, 4-formyl-1-tritylimidazole, 4-formyl-1-trityl-1h-imidazole, 1-trityl-4-formylimidazole, 1-triphenylmethyl imidazole-4-carbaldehyde, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-triphenylmethyl
PubChem CID 618233
SMILES O=CC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
Punto de fusión ∼192°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC 1-(trifenilmetil)-1H-imidazol-4-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.41
Porcentaje de pureza 98%