Learn More
1-tritil-L-histidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469258 1 g 1 g
15479258 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62779.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35146-32-8 | C25H23N3O2 | 397.478 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35146-32-8
Fórmula molecular C25H23N3O2
Peso molecular (g/mol) 397.478
Número MDL MFCD00153444
Clave InChI BSZQZNOAYQCQFZ-QHCPKHFHSA-N
Sinónimo h-his trt-oh, 1-triphenylmethyl-l-histidine, l-histidine, 1-triphenylmethyl, s-2-amino-3-1-trityl-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, 2s-2-amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, 1-trityl-l-histidine, pubchem18948, n-im-trityl-l-histidine, n im-trityl-l-histidine
PubChem CID 7408287
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1-tritilimidazol-4-il)propanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Trityl-L-histidine
Punto de fusión 210°C (decomposition)
Beilstein 767244
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido