Learn More
1-Tritil-1H-imidazol-4-carboxaldehído, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10312260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10312260 1 g Frasco de vidrio 1 g
10628550 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10312260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429430010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 33016-47-6
Fórmula molecular C23H18N2O
Peso molecular (g/mol) 338.41
Número MDL MFCD02179554
Clave InChI YQYLLBSWWRWWAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-trityl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-trityl-imdazole-4-carboxadehyde, 4-formyl-1-tritylimidazole, 4-formyl-1-trityl-1h-imidazole, 1-trityl-4-formylimidazole, 1-triphenylmethyl imidazole-4-carbaldehyde, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-triphenylmethyl
PubChem CID 618233
Nombre IUPAC 1-tritilimidazol-4-carbaldehído
SMILES O=CC1=CN(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186.0°C to 189.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.41
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.