Learn More
1-Trifenilfosforanilideno-2-propanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582571 25 g Frasco de vidrio 25 g
10164040 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169970250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1439-36-7 | C21H19OP | 318.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1439-36-7
Fórmula molecular C21H19OP
Peso molecular (g/mol) 318.36
Número MDL MFCD00008774
Clave InChI KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetylmethylene triphenylphosphorane, 1-triphenylphosphoranylidene propan-2-one, 1-triphenylphosphoranylidene-2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene acetone, 2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene, acetonylidenetriphenyl phosphorane, acetylmethylene triphenylphosphine, triphenylacetylmethylene phosphorane, 2-propanone, triphenylphosphoranylidene, triphenylphosphoranylidene-2-propanone
PubChem CID 15038
Nombre IUPAC 1-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)propan-2-ona
SMILES CC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203.0°C to 207.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3P=CHCOCH3
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.34
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo