Learn More
1-(trifenilmetil)-1H-imidazol (descloroclotrimazol), Mikromol™
Código de producto. 17902416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902416 100 mg 100 miligramos
17922486 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17902416 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0015.11
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(trifenilmetil)-1H-imidazol (descloroclotrimazol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
CAS 15469-97-3
Nombres de analitos o componentes 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H18 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. F (EP), Deschloroclotrimazole, Clotrimazole Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
Nombre IUPAC 1-tritilimidazol
Peso molecular (g/mol) 310.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.147 g/mol