Learn More
1-Trimetilsililmetanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396856 1 g 1 g
11306866 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04251.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 3219-63-4 | C4H12OSi | 104.224 g/mol
1-Trimethylsilylmethanol is used as nucleophile to resolve the racemate obtained from enantioselective esterification of naproxen (2-(6-methoxy-2-naphthyl) propionic acid) by lipases. It was also used as a nucleophilic hydroxymethylation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-trimetilsililmetanol se utiliza como nucleófilo para resolver el racemato obtenido de la esterificación enantioselectiva del naproxeno (2-(6metoxi-2-naftil) ácido propiónico) por lipasas. También se utilizó como agente nucleofílico de hidroximetilación.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3219-63-4
Fórmula molecular C4H12OSi
Peso molecular (g/mol) 104.224
Número MDL MFCD00004596
Clave InChI ZQKNBDOVPOZPLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl methanol, 1-trimethylsilylmethanol, hydroxymethyltrimethylsilane, methanol, trimethylsilyl, silane, hydroxymethyl trimethyl, hydroxymethyl trimethylsilane, trimethylhydroxymethylsilane, methanol, 1-trimethylsilyl, trimethylsilyl-methanol, acmc-209hrr
PubChem CID 76692
Nombre IUPAC trimetilsililmetanol
SMILES C[Si](C)(C)CO
Especificaciones
Punto de ebullición 121°C to 122°C
Nombre del producto químico o material 1-Trimethylsilylmethanol
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Índice de refracción 1.419
Densidad 0.827
Número UN UN1993
Beilstein 1731486
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.23
Porcentaje de pureza ≥98%