Learn More
1-(Trimetilsilil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488710 5 g 5 g
11444164 50 g 50 g
11498710 100 g 100 g
11454164 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11488710 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12512.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18156-74-6 | C6H12N2Si | 140.26 g/mol
1-(Trimethylsilyl)imidazole acts as a silylating agent for alcohols, carbohydrates and 1,3-dicarbonyl compounds. It is a derivatization reagent used for selective silylation of hydroxyl groups and carboxylic acid without affecting the amino group. It employed as an intermediate for the synthesis of imidazole derivatives. It plays an essential role to synthesize polysubstituted chiral spirotetrahydropyrans. It is also used in the quantification of pintol after derivatization by gas chromatography/ mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(Trimetilsilil)imidazol actúa como agente sililante para alcoholes, carbohidratos y compuestos de 1,3-dicarbonilo. Es un reactivo de derivatización utilizado para la sililación selectiva de grupos hidroxilo y ácido carboxílico sin afectar al grupo amino. Se emplea como intermediario para la síntesis de derivados de imidazol. Desempeña un papel esencial en la sintesis de espirotetrahidropiranos quirales polisustituidos. También se utiliza en la cuantificación del pintol tras la derivatización por cromatografía de gases/espectrometría de masas.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos más comunes. Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la luz y a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18156-74-6
Fórmula molecular C6H12N2Si
Peso molecular (g/mol) 140.26
Número MDL MFCD00005280
Clave InChI YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
Nombre IUPAC imidazol-1-il(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Punto de fusión -42°C
Densidad 0.956
Punto de ebullición 212°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Olor Weak
Índice de refracción 1.4765
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 606148
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with most common organic solvents. It decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.26
Porcentaje de pureza 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Mention de danger
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(Trimethylsilyl)imidazole
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.