Learn More
1-Trimetilsilil-2-pirrolidinona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11367775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367775 10 g 10 g
11377775 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02638.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 1-trimetilsilil-2-pirrolidinona se utiliza como intermedio químico fino.
Solubilidad
Se hidroliza con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14468-90-7
Fórmula molecular C7H15NOSi
Peso molecular (g/mol) 157.29
Número MDL MFCD00051572
Clave InChI LUBVCBITQHEVCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trimethylsilyl pyrrolidin-2-one, 1-trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, n-trimethylsilyl-2-pyrrolidinone, n-trimethylsilyl-2-pyrrolidone, 1-trimethylsilanyl-pyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-trimethylsilyl, acmc-20aorp, 1-trimethylsilylpyrrolidone, n-trimethylsilylpyrrolid-2-one
PubChem CID 84461
Nombre IUPAC 1-trimetilsililpirrolidin-2-ona
SMILES C[Si](C)(C)N1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Trimethylsilyl-2-pyrrolidinone
Densidad 0.821
Punto de ebullición 90°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 114950
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.29
Porcentaje de pureza 96%