Learn More
1-(trimetilsilil)-1H-benzotriazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole |
| CAS | 43183-36-4 |
| Fórmula molecular | C9H13N3Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | benzotriazol-1-il(trimetil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 191.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0879 |