Learn More
1-(Trimetilsililo)-1H-benzotriazol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11916641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11916641 1 g 1 g
11926641 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426260010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 43183-36-4
Fórmula molecular C9H13N3Si
Peso molecular (g/mol) 191.31
Clave InChI VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trimethylsilyl-1h-benzotriazole, 1-trimethylsilylbenzotriazole, 1-trimethylsilyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-trimethylsilyl-1,2,3-benzotriazole, 1-tms-1h-benzotriazole, acmc-1bn8x, n-trimethylsilylbenzotriazole, benzotriazol-1-yl trimethyl silane, 1-trimethylsilanyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 3558326
Nombre IUPAC benzotriazol-1-il(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)N1C2=CC=CC=C2N=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0540g/mL
Punto de ebullición 125.0°C to 126.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación −3°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.054
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.