Learn More
1-Trimetilsilil-1-propino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436686 1 g 1 g
11446686 5 g 5 g
11451327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24875.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6224-91-5 | C6H12Si | 112.247 g/mol
1-Trimethylsilyl-1-propyne is employed in the preparation of alkynyl silane derivatives. It is also used to prepare highly substituted indenes using palladium-catalyzed carboannulation. Further, it plays an important role in the preparation of indenones through a rhodium-catalyzed reaction with 2-bromophenylboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-trimetilsilil-1-propino se emplea en la preparación de derivados alquinilosilanos. También se utiliza para preparar indenos altamente sustituidos mediante carboanulación catalizada con paladio. Además, desempeña un papel importante en la preparación de las indenonas a través de una reacción catalizada por rodio con ácidos 2-bromofenilborónicos.
Solubilidad
Miscible con tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6224-91-5
Fórmula molecular C6H12Si
Peso molecular (g/mol) 112.247
Número MDL MFCD00009271
Clave InChI DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane
PubChem CID 80363
Nombre IUPAC trimetil(prop-1-inil)silano
SMILES CC#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Nombre del producto químico o material 1-Trimethylsilyl-1-propyne
Punto de fusión -69°C
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1071311
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Información de solubilidad Miscible with toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.25
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.42
Densidad 0.753