Learn More
1-Trimetilsilil-1-pentino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470218 100 g 100 g
15450218 5 g 5 g
15460218 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53423.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18270-17-2 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18270-17-2
Fórmula molecular C8H16Si
Peso molecular (g/mol) 140.30
Número MDL MFCD00077890
Clave InChI CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trimethylsilyl-1-pentyne, trimethyl pent-1-yn-1-yl silane, trimethyl pent-1-ynyl silane, 1-pentyn-1-yltrimethylsilane, 1-tms-1-pentyne, acmc-209ejs, 1-trimethylsilylpent-1-yne, 1-trimethylsi;lyl-1-pentyne
PubChem CID 2760860
SMILES CCCC#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 135°C
Nombre del producto químico o material 1-Trimethylsilyl-1-pentyne
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Índice de refracción 1.425
Densidad 0.765
Fórmula lineal CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
Número UN UN1993
Beilstein 1744218
Nombre IUPAC trimetil(pent-1-inil)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.3
Porcentaje de pureza 98%