Learn More
1-Trimetilsilil-1,4-pentadiino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410248 1 g 1 g
15420248 5 g 5 g
15430248 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53436.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71789-10-1 | C8H12Si | 136.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y el amoníaco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71789-10-1
Fórmula molecular C8H12Si
Peso molecular (g/mol) 136.27
Número MDL MFCD00066350
Clave InChI JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl
PubChem CID 144510
Nombre IUPAC trimetil(penta-1,4-diinil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#CCC#C
Especificaciones
Punto de ebullición 42°C (25mmHg)
Nombre del producto químico o material 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
Cantidad 1 g
Fórmula lineal HC≡CCH2C≡CSi(CH3)3
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.27
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 0.789