Learn More
1-Trimetilsilil-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444567 25 g 25 g
11434567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21105.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 18293-54-4 | C5H11N3Si | 141.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18293-54-4
Fórmula molecular C5H11N3Si
Peso molecular (g/mol) 141.25
Número MDL MFCD00046070
Clave InChI WPSPBNRWECRRPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trimethylsilyl-1,2,4-triazole, 1-trimethylsilyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilyl-1,2,4-triazole, acmc-20aorq, 1-trimethylsilyl-1,2,4 triazole, 1h-1,2,4-triazole, tms derivative, trimethyl 1,2,4-triazol-1-yl silane, 1h-1,2,4-triazole,1-trimethylsilyl
PubChem CID 87558
Nombre IUPAC Trimetil(1,2,4-triazol-1-il)silano
SMILES C[Si](C)(C)N1C=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Trimethylsilyl-1,2,4-triazole
Densidad 0.98
Punto de ebullición 73°C to 75°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación −5°C (23°F)
Índice de refracción 1.461
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.25
Porcentaje de pureza 98%