Learn More
1-(Trimetilsiloxi)ciclohexeno, TRC
Código de producto. 30455238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455238 25 g 25 g
30453091 10 g -
30455000 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79694525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6651-36-1
Fórmula molecular C9 H18 O Si
Peso molecular (g/mol) 170.324
Sinónimo 1-[(Trimethylsilyl)oxy]cyclohexene, (1-Cyclohexen-1-yloxy)trimethylsilane, (Cyclohex-1-enyloxy)trimethylsilane, 1-(Trimethylsiloxy)-1-cyclohexene, 1-(Trimethylsilyloxy)-1-cyclohexene, 1-(Trimethylsilyloxy)cyclohexene, 1-Cyclohexenol Trimethylsilyl Ether, 1-Cyclohexenyl Trimethylsilyl Ether, Cyclohexanone Enol Trimethylsilyl Ether, Cyclohexanone Trimethylsilyl Enol Ether, α-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Nombre IUPAC ciclohexeno-1-iloxi(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.113