Learn More
[1-(Trimetilamonio)metilo] Bromuro de metanotisulfonato, TRC
Código de producto. 30453723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453723 100 mg -
30454908 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795920100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 386229-81-8
Fórmula molecular C5 H14 N O2 S2 . Br
Peso molecular (g/mol) 264.2
Nombre IUPAC trimetil(metilsulfonilsulfanilmetil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)CSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-(Trimethylammonium)methyl) Methanethiosulfonate Bromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14NO2S2.BrH/c1-6(2,3)5-9-10(4,7)8;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.9649