Learn More
1-(Triisopropilsilo)pirrol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397936 5 g 5 g
11387936 1 g 1 g
11307946 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13152.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87630-35-1 | C13H25NSi | 223.44 g/mol
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole may be employed as reagent in perfluoroalkylation and Vilsmeier formylation reactions. It may be used in the preparation of ethyl 2-(2,4-dinitrophenylhydrazono]-3-[ 1-(triisopropylsily1)-pyrrol-2-yflpropanoate; heterocyclic base, 3-nitropyrrole and 3-nitropyrrole, required for the synthesis of 1 -(2?-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-3-nitropyrrole. It participates in various electrophilic substitution reactions specifically at β-position, via reaction with various electrophilic reagents (Br+, I+,NO2+,etc).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(Triisopropilsililo)pirrol puede utilizarse como reactivo en reacciones de perfluoroalquilación y formilación de Vilsmeier. Se puede utilizar en la preparación de etilo 2-(2,4-dinitrofenilhidrazono]-3-[ 1-(Triisopropilsililo1)-pirrol-2-yflpropanoato; base heterocíclica, 3-nitropirrol y 3-nitropirrol, necesario para la síntesis de 1 -(2′-desoxi-β-D-ribofuranosilo)-3-nitropirrol. Participa en varias reacciones de sustitución electrofílica específicamente en la β-posición, a través de la reacción con varios reactivos electrofílicos (Br+, I+,NO2+,etc.).
Solubilidad
No miscible en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87630-35-1
Fórmula molecular C13H25NSi
Peso molecular (g/mol) 223.44
Número MDL MFCD00054932
Clave InChI FBQURXLBJJNDBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-triisopropylsilyl pyrrole, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole, n-triisopropylsilylpyrrole, 1h-pyrrole, 1-tris 1-methylethyl silyl, tri propan-2-yl-pyrrol-1-ylsilane, 1-tris propan-2-yl silyl-1h-pyrrole, pubchem9194, 1-triisopropylsilylpyrrole, 1-triisoproylsilyl-pyrrole, acmc-1bkd7
PubChem CID 145136
Nombre IUPAC 1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-pyrrole
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Triisopropylsilyl)pyrrole
Densidad 0.904
Punto de ebullición 78°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 5 g
Beilstein 3540663
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.44
Porcentaje de pureza 95%