Learn More
1-(Trifluorometilciclopropil)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493357 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15493357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26056.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Trifluoromethylcyclopropyl)benzene
CAS 883547-73-7
Fórmula molecular C10H9F3
Índice de refracción 1.455
Número MDL MFCD08059543
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Sinónimo 1-trifluoromethylcyclopropyl benzene, 1-phenyl-1-trifluoromethyl cyclopropane, 1-trifluoromethyl cyclopropyl benzene, trifluoromethyl cyclopropyl benzene, benzene, 1-trifluoromethyl cyclopropyl, 1-trifluoromethyl cycloprop-1-yl benzene
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI RBZAHILDWCBKFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC [1-(trifluorometil)ciclopropil]benceno
Peso molecular (g/mol) 186.177
PubChem CID 20405523
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.18
Porcentaje de pureza 97%