Learn More
Ácido 1-trifluorometilciclopropano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11314845 1 g 1 g
11334845 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17957.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 277756-46-4 | Molecular Formula: C5H5F3O2 | Molecular Weight: 154.088 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 277756-46-4
Fórmula molecular C5H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 154.088
Número MDL MFCD03093070
Clave InChI SKCBKBCACWDALV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylicacid, 1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethyl, 1-trifluoromethyl-cyclopropanecarboxylic acid, pubchem20086, acmc-20aa6t, 1-trifluoromethylcyclopropanecarboxylicacid
PubChem CID 2778306
Nombre IUPAC ácido 1-(trifluorometil)ciclopropano-1-carboxílico
SMILES C1CC1(C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Trifluoromethylcyclopropane-1-carboxylic acid
Punto de fusión 87°C to 89°C
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 8543283
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.09
Porcentaje de pureza 97%