Learn More
Acetato de 1-(trifluorometil)vinilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469647 250 g 250 g
11459647 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22133.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2247-91-8 | C5H5F3O2 | 154.088 g/mol
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate is used as a chemical, organic Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de 1-(trifluorometil)vinilo se utiliza como sustancia química e intermediario orgánico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el calor y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2247-91-8
Fórmula molecular C5H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 154.088
Número MDL MFCD00040844
Clave InChI VOKGSDIHTCTXDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trifluoromethyl vinyl acetate, 1-trifluoromethyl ethenyl acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, 2-acetate, trifluoroacetone enol acetate, trifluoroacetone enolacetate, alpha-trifluoromethylvinyl acetate, acmc-1cjli, 3,3,3-trifluoropropen-2-yl acetate, alpa-trifluoromethyl vinyl acetate
PubChem CID 75254
Nombre IUPAC acetato de 3,3,3-trifluoroprop-1-en-2-ilo
SMILES CC(=O)OC(=C)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Densidad 1.2
Punto de ebullición 86°C to 88°C
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.342
Cantidad 250 g
Número UN UN3272
Beilstein 2078331
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.09
Porcentaje de pureza 97%