Learn More
Ácido 1-(trifluorometil)ciclopentanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437545 250 mg 250 miligramos
11341989 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26055.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 277756-44-2 | C7H9F3O2 | 182.142 g/mol
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-(trifluorometil)ciclopentanocarboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 277756-44-2
Fórmula molecular C7H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 182.142
Número MDL MFCD08445821
Clave InChI DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trifluoromethyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopentanecarboxylic acid, acmc-1cp3t, 1-trifluoromethyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl
PubChem CID 15507525
Nombre IUPAC ácido 1-(trifluorometil)ciclopentano-1-carboxílico
SMILES C1CCC(C1)(C(=O)O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión 36°C to 38°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.15
Porcentaje de pureza 97%