Learn More
Ácido 1-(trifluorometil)ciclopentano-1-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10391850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10391850 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10391850 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00118DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Trifluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
CAS 277756-44-2
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H9F3O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-trifluoromethyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopentanecarboxylic acid, acmc-1cp3t, 1-trifluoromethyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl
Clave InChI DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)(C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 1-(trifluorometil)ciclopentano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 182.142
PubChem CID 15507525
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 97%