Learn More
Ácido 1-(trifluorometil)ciclohexano-1-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10210060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10210060 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10210060 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00136DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
CAS 180918-40-5
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H11F3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl, acmc-20ap98, 1-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid,1-trifluoromethyl
Clave InChI VFSFTDFBHSFDEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)(C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 1-(trifluorometil)ciclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 196.169
PubChem CID 15507524
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.17
Porcentaje de pureza 97%