Learn More
Éster 1,2-bis(1,1-dimetiletílico) del ácido 1-(trifluorometil)-1,2-hidrazinedicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Trifluoromethyl)-1,2-hydrazinedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 1644529-01-0 |
| Fórmula molecular | C11H19F3N2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Di-tert-butyl 1-(Trifluoromethyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19F3N2O4/c1-9(2,3)19-7(17)15-16(11(12,13)14)8(18)20-10(4,5)6/h1-6H3,(H,15,17) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NN(C(=O)OC(C)(C)C)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-N-(trifluorometil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 300.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1297 |