Learn More
1-Trietilsilil-1-heptino, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444437 1 g 1 g
15454437 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31802.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1047660-72-9
Fórmula molecular C13H26Si
Peso molecular (g/mol) 210.436
Número MDL MFCD18800797
Clave InChI KIKRQMVMQSYDCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-triethylsilyl-1-heptyne, triethyl hept-1-yn-1-yl silane
PubChem CID 99738219
Nombre IUPAC trietil(hept-1-inil)silano
SMILES CCCCCC#C[Si](CC)(CC)CC
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-Triethylsilyl-1-heptyne
Temperatura de inflamación >85°C (185°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)4C≡CSi(CH2CH3)3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.43
Porcentaje de pureza 95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.