Learn More
1-triacontilazida, TRC
Código de producto. 30456310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456310 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30456310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767080100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Triacontylazide
CAS 1346603-49-3
Fórmula molecular C30H61N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Azidotriacontane
Fórmula InChI InChI=1S/C30H61N3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-31/h2-30H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC 1-azidotriacontano
Peso molecular (g/mol) 463.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.4865