Learn More
1-triacontilazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Triacontylazide |
| CAS | 1346603-49-3 |
| Fórmula molecular | C30H61N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Azidotriacontane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H61N3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-31/h2-30H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 1-azidotriacontano |
| Peso molecular (g/mol) | 463.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.4865 |