Learn More
1-Triacontanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10154940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10154940 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10154940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218131000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Triacontanol
Nombre de nota 96%
CAS 593-50-0
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C30H62O
Fórmula lineal CH3(CH2)29OH
Número MDL MFCD00002963
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 9753
Sinónimo 1-triacontanol, triacontanol, melissyl alcohol, myricyl alcohol, n-triacontanol, triacontyl alcohol, triacontanol-1, miraculan, myricyl alcohol van, 1-hydroxytriacontane
Clave InChI REZQBEBOWJAQKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Nombre IUPAC triacontan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 438.82
PubChem CID 68972
ChEBI CHEBI:28409
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.82
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Escamas