Learn More
1-Triacontanol (>90% de pureza), TRC
Código de producto. 30133075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133075 5 g 5 g
30006069 1 g 1 g
17988214 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7670505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-50-0
Fórmula molecular C30 H62 O
Peso molecular (g/mol) 438.81
Sinónimo 1-Triacontanol, 1-Triacontanol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Hydroxytriacontane, Melissyl alcohol, Miraculan, Myricyl alcohol, n-Triacontanol, NSC 402492, NSC 405588, Nutron, Prosopol, Tomatex, Triacontanol, Triacontyl alcohol, Ultria, Well-Bloom
Nombre IUPAC Triacontan-1-OL
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Triacontanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C30H62O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31/h31H,2-30H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.4801