Learn More
1-(trans-Cinamoil)imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340044 5 g 5 g
11350044 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00441.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1138-15-4
Fórmula molecular C12H10N2O
Peso molecular (g/mol) 198.225
Número MDL MFCD00005288
Clave InChI XVGXMXZUJNAGFZ-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo n-trans-cinnamoylimidazole, trans-cinnamoylimidazole, imidazole, 1-cinnamoyl-, e, imidazole, 1-cinnamoyl-, trans, imidazole, trans, 1-trans-cinnamoyl imidazole, imidazole, e, e-1-1h-imidazol-1-yl-3-phenylprop-2-en-1-one, 1h-imidazole, e, 2e-1-imidazolyl-3-phenylprop-2-en-1-one
PubChem CID 5357650
Nombre IUPAC (E)-1-imidazol-1-il-3-fenilprop-2-es-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N2C=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(trans-Cinnamoyl)imidazole
Punto de fusión 128°C to 132°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 608846
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.23
Porcentaje de pureza 98%