Learn More
Clorhidrato de 1-(tiofen-2-il)-2-metilaminopropano (clorhidrato de metiopropamina; MPA HCl) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463716 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463716 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1275.5901
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methiopropamine (hydrochloride)
CAS 7464-94-0
Nombres de analitos o componentes Methiopropamine (hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H13 N S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-(Thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane Hydrochloride, Methiopropamine Hydrochloride, MPA HCl, 2-Thiopheneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2-Thiopheneethylamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride (8CI), N,α-Dimethyl-2-thiopheneethanamine hydrochloride (1:1), NSC 400137
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NS.ClH/c1-7(9-2)6-8-4-3-5-10-8;/h3-5,7,9H,6H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CNC(C)Cc1cccs1
Nombre IUPAC N-metil-1-tiofen-2-ilpropan-2-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 191.721
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.054 g/mol