Learn More
1-Tionaftol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461327 1 g 1 g
11471327 5 g 5 g
11481327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24876.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 529-36-2 | C10H7S | 159.23 g/mol
1-Thionaphthol is used to produce the di-[1]naphthyl disulfide. It is also used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-tionaftol se usa para producir disulfuro de di-[1]naftilo. También se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en éter dietílico y etanol. Ligeramente soluble en agua y álcalis diluidos.
Notas
Almacenar sin contacto con el aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-36-2
Fórmula molecular C10H7S
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00039599
Clave InChI SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-naphthalenethiol, 1-thionaphthol, naphthalenethiol, 1-naphthylthiol, unii-9a78cp495h, 1-mercaptonaphthalene, .alpha.-naphthyl mercaptan, naphthalene thiol, 1-napthalenethiol, naphthalen-1-thiol
PubChem CID 68259
Nombre IUPAC naftalen-1-tiol
SMILES [S-]C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Thionaphthol
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and dilute alkalis.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.24
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Thionaphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.