Learn More
1-Tioglicerol, TRC
Código de producto. 30137983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137983 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30137983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344485250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Thioglycerol
CAS 96-27-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3 H8 O2 S
Cantidad 250 g
Sinónimo 3-Mercapto-1,2-propanediol, (+/-)-3-Mercapto-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-mercaptopropane, 1-Mercapto-2,3-dihydroxypropane, 1-Mercapto-2,3-propanediol, 1-Mercaptoglycerol, 1-Monothioglycerol, 1-Thio-2,3-propanediol, 1-Thio-DL-glycerol, 1-Thioglycerol, 2,3-Dihydroxy-1-propanethiol, 2,3-Dihydroxypropanethiol, 3-Mercapto-1,2-dihydroxypropane, DL-1-Thioglycerol, Glycerol-1-thiol, NSC 5370, Thioglycerin, Thioglycerol, Thiovanol, alpha-Monothioglycerol, alpha-Thioglycerin, alpha-Thioglycerol, alpha-Thiolglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol, α-Monothioglycerol, α-Thioglycerin, α-Thioglycerol, α-Thiolglycero
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
SMILES OCC(O)CS
Nombre IUPAC 3-sulfanilpropano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 108.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0245
Porcentaje de pureza >95%