Learn More
Tetracetato de 1-Thio-beta-D-glucosa, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357756 250 mg 250 miligramos
11347756 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11404.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19879-84-6 | C14H20O9S | 364.37 g/mol
1-Thio-beta-D-glucose tetraacetate is used as an inhibitor of the Maillard reaction between glucose and glycine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tretraacetato de 1-tio-beta-D-glucosa se utiliza como un inhibidor de la reacción de Maillard entre la glucosa y la glicina.
Solubilidad
Soluble en agua y cloroformo (50 mg/ml).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19879-84-6
Fórmula molecular C14H20O9S
Peso molecular (g/mol) 364.37
Número MDL MFCD00063271
Clave InChI SFOZKJGZNOBSHF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-thio-beta-d-glucose tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-mercaptotetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 1-thio-b-d-glucose tetraacetate, 1-thio-beta-d-glucose 2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-glucopyranose, 1-thio-, a-d-glucose tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-sulfanyloxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-, a-d-glucopyranose, beta-d-thioglucose tetraacetate, 1-thio-ss-d-glucose tetraacetate
PubChem CID 88293
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-sulbaniloxano-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1OC(S)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Thio-beta-D-glucose tetraacetate
Punto de fusión 115°C to 117°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1440689
Información de solubilidad Soluble in water and chloroform (50mg/ml).
Rotación óptica +5.5° ± 1° (c=2, Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.37
Porcentaje de pureza 99%