Learn More
Sal sódica de 1-tio-beta-D-galactosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Thio-beta-D-galactose','Sodium Salt |
| CAS | 42891-22-5 |
| Fórmula molecular | C6 H11 O5 S . Na |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O5S.Na/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3+,4+,5-,6+;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].OC[C@H]1O[C@@H]([S-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-tiolato |
| Peso molecular (g/mol) | 218.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0225 |