Learn More
Ácido 1-tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilpiperidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11356855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11356855 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10452494 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356855 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63801DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 910037-25-1
Fórmula molecular C12H13N3O2S
Peso molecular (g/mol) 263.32
Número MDL MFCD09065023
Clave InChI VWNHOIKUCNKRDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl
PubChem CID 24229705
Nombre IUPAC ácido 1-tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilpiperidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.32
Porcentaje de pureza 97%