Learn More
(1-Tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilpiperid-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10285764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285764 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10718465 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10285764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63813CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 937795-94-3
Fórmula molecular C12H16N4S
Peso molecular (g/mol) 248.35
Número MDL MFCD09787494
Clave InChI ZKNFKYHZGAWSEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methylamine, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methylamine, 4-4-aminomethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine
PubChem CID 24229708
SMILES NCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-(1-{tieno[3,2-d]pirimidin-4-il}piperidin-4-il)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.35
Porcentaje de pureza 97%