Learn More
(1-Tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilpiperid-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11366855 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10215724 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366855 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63809DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 910037-26-2
Fórmula molecular C12H15N3OS
Peso molecular (g/mol) 249.332
Número MDL MFCD09065024
Clave InChI UXMVQNYPOJJGNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methanol, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 24229707
Nombre IUPAC (1-tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilpiperidin-4-il)metanol
SMILES C1CN(CCC1CO)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.34
Porcentaje de pureza 97%