Learn More
Hidroclorhidrato de ácido 1-(tien-2-ilmetil)piperidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411934
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Förpackningsstorlek
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Envase unitSize
10411934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10205474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10411934 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC66751CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 944450-84-4
Fórmula molecular C11H18ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 279.779
Número MDL MFCD09817555
Clave InChI YUUKLZNSOZECHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-thien-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrate hydrochloride, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride-water 1/1/1
PubChem CID 44118590
Nombre IUPAC ácido 1-(tiofen-2-ilmetil)piperidina-4-carboxílico;hidrato;clorhidrato
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CC=CS2.O.Cl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-(Thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloridehydrate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.79
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.