Learn More
[1-(Tien-2-ilmetil)piperid-4-il]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10192794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10192794 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10757875 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10192794 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC66709CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 926921-81-5
Fórmula molecular C11H17NOS
Peso molecular (g/mol) 211.323
Número MDL MFCD09817554
Clave InChI KAZWOHUGLHRSDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-thien-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-2-thienylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol, 1-2-thienylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 24229736
Nombre IUPAC [1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]metanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CS2
Specifications
Nombre del producto químico o material [1-(Thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.33
Porcentaje de pureza 97%