Learn More
1-Tetratriacontanol, TRC
Código de producto. 17989734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989734 1 g 1 g
17928404 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17989734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3064801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28484-70-0
Fórmula molecular C34 H70 O
Peso molecular (g/mol) 494.92
Sinónimo Geddyl Alcohol, Sapiol, Tetratriacontyl Alcohol
Nombre IUPAC Tetratriacontan-1-OL
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetratriacontanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H70O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35/h35H,2-34H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.5427