Learn More
1-tetratriacontanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Tetratriacontanol-d4 |
| CAS | 1346602-70-7 |
| Fórmula molecular | C34D4H66O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Geddyl Alcohol-d4, Sapiol-d4, Tetratriacontyl Alcohol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H70O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35/h35H,2-34H2,1H3/i31D2,32D2 |
| SMILES | OCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Peso molecular (g/mol) | 498.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.5678 |