Learn More
1-Tetralona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460893 500 g 500 g
11450893 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13303.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-34-0
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00001688
Clave InChI XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetralone
Punto de fusión 6°C to 8°C
Densidad 1.097
Punto de ebullición 257°C
Temperatura de inflamación 129°C (264°F)
Índice de refracción 1.5695
Cantidad 500 g
Beilstein 607374
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%