Learn More
1-Tetrahidropiran-4-il-1H-pirazol-4-ilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15214308 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15214308 5 g 5 g
15204308 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214308 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453570050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1190380-49-4 | C8H13N3O | 167.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1190380-49-4
Fórmula molecular C8H13N3O
Peso molecular (g/mol) 167.21
Número MDL MFCD11505007
Clave InChI GZZNBQLBGSVOOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl-1h-pyrazol-4-amine, 1-oxan-4-yl pyrazol-4-amine, 1-oxan-4-yl-1h-pyrazol-4-amine, 1h-pyrazol-4-amine, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl, 1-tetrahydropyran-4-yl pyrazol-4-amine, 1-tetrahydro-pyran-4-yl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl pyrazole-4-ylamine
PubChem CID 51063703
SMILES NC1=CN(N=C1)C1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine
Punto de fusión 105.0°C to 107.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 1-(oxan-4-il)pirazol-4-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.