Learn More
[1-(Tetrahidropiran-2-il)-1H-pirazol-5-il]éster de pinacol de ácido borónico, TRC
Código de producto. 30451586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451586 50 mg -
30449789 100 mg -
30456437 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88955850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 903550-26-5
Fórmula molecular C14H23BN2O3
Peso molecular (g/mol) 278.15
Sinónimo 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-(Oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-(Oxan-2-yl)-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic Acid Pinacol Ester, 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Tetrahydropyran-2-yl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
Nombre IUPAC 1-(oxan-2-il)-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnn2C3CCCCO3
Specifications
Nombre del producto químico o material [1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]boronic Acid Pinacol Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23BN2O3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-8-9-16-17(11)12-7-5-6-10-18-12/h8-9,12H,5-7,10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1802