Learn More
1-(tetrahidro-2-furoil)-piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine |
| CAS | 63074-07-7 |
| Fórmula molecular | C9 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[[(2RS)-Tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, Methanone','1-piperazinyl(tetrahydro-2-furanyl)-, Piperazine','1-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]- (9CI), 1-Piperazinyl(tetrahydro-2-furanyl)methanone, (Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone, 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine, 1-(Tetrahydrofuran-2-carbonyl)piperazine, 1-(Tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl)piperazine, 1-[(2,3,4,5-Tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, 4-[(Tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, N-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,1-7H2 |
| SMILES | O=C(C1CCCO1)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | oxolan-2-yl(piperazina-1-yl)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 184.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1212 |