Learn More
1-(tetrahidro-2-furoil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10039011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10039011 1 g Frasco de vidrio 1 g
10592992 5 g Frasco de vidrio 5 g
10617854 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10039011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367160010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63074-07-7 | C9H16N2O2 | 184.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63074-07-7
Fórmula molecular C9H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL MFCD00190247
Clave InChI UKESBLFBQANJHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-2-tetrahydrofuroyl piperazine, piperazin-1-yl tetrahydrofuran-2-yl methanone, 1-2-tetrahydrofuroyl-piperazine, n-2-tetrahydrofuroyl piperazine, 1-oxolane-2-carbonyl piperazine, 1-tetrahydrofuran-2-ylcarbonyl piperazine, n-tetrahydro-2-furoyl piperazine, 1-oxolan-2-ylcarbonyl piperazine, oxolan-2-yl piperazin-1-yl methanone
PubChem CID 2734641
Nombre IUPAC oxolan-2-yl(piperazina-1-yl)metanona
SMILES C1CC(OC1)C(=O)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1700g/mL
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido viscoso
Índice de refracción 1.5195 to 1.5215
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.17
Punto de ebullición 140°C (2.0 Mbar)
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1