Learn More
1-Tetradecino, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
1-Tetradecyne, is used in addition reactions which are typical in alkyne reactions such as halogenation, hydrogenation, hydrohalogenation, hydration, oxidative cleavage, nitrile formation and acidity of terminal alkynes. Polymerisation and substitution reactions are also useful in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-tetradecino se utiliza además de en las reacciones que son típicas en las reacciones alquinas como la halogenación, hidrogenación, hidrohalogenación, hidratación, limpieza oxidativa, formación de nitrilo y acidez de los alquinos terminales. Las reacciones de polimerización y sustitución también son útiles en la síntesis química.
Solubilidad
No miscible con agua. Soluble en disolventes orgánicos comunes de baja polaridad
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 1-Tetradecyne |
| Densidad | 0.79 |
| Punto de ebullición | 132°C to 134°C (14 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.441 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1746546 |
| Información de solubilidad | Not miscible with water. soluble in common organic solvents of low polarity |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.36 |
| Porcentaje de pureza | 90% |
| Grado | Técnico |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.